, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H27BrClN3O3 · HCl · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
599.34
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=CC=C1[C@@H](CCC(O)=O)CNC(C2=C(C)C(N3CCCC3)=NC4=CC=C(Br)C=C42)=O.Cl.O
InChI
1S/C26H27BrClN3O3.ClH.H2O/c1-16-24(20-14-18(27)9-10-22(20)30-25(16)31-12-4-5-13-31)26(34)29-15-17(8-11-23(32)33)19-6-2-3-7-21(19)28;;/h2-3,6-7,9-10,14,17H,4-5,8,11-13,15H2,1H3,(H,29,34)(H,32,33);1H;1H2/t17-;;/m0../s1
InChI key
GGGPATBQZZPKRC-RMRYJAPISA-N
Biochem/physiol Actions
BAY-6672 is an orally active, potent and selective prostaglandin F receptor (FP-R, PTGFR) antagonist (IC50 = 11 nM against 3 nM PGF2?-induced calcium flux in hFP-R Chem-1 cells; IC50 = 12/18 nM against 3 μM PGF2α-induced KC/MCP1 production in NIH-3T3) with >420-fold selectivity over human prostaglandin receptors (PG-Rs) EP1-4, DP, CRTH2 and IP. BAY-6672 shows in vivo efficacy in a murine lung fibrosis model (3, 10, 30 mg/kg b.i.d. p.o.).
Orally active, potent and selective prostaglandin F receptor (FP-R, PTGFR) antagonist with in vivo efficacy in a murine lung fibrosis model.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?