Kluczowe dokumenty
SAB1300069
Sigma-Aldrich
Anti-USP11 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 11, Anti-Ubiquitin thiolesterase 11, Deubiquitinating enzyme 11, Ubiquitin-specific processing protease 11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... USP11(8237)
Opis ogólny
Modyfikacja białek docelowych przez ubikwitynę uczestniczy w wielu funkcjach biologicznych. Białka przeznaczone do degradacji lub przetwarzania przez proteasom 26 S są sprzężone z wieloma kopiami ubikwityny. Jednak przyłączenie ubikwityny lub cząsteczek związanych z ubikwityną może również powodować zmiany w dystrybucji subkomórkowej lub modyfikację aktywności białka. Dodatkowy poziom regulacji ubikwityny, deubikwitynacja, jest katalizowany przez proteazy zwane enzymami deubikwitynującymi, które dzielą się na cztery różne rodziny. C-końcowe hydrolazy ubikwityny, proteazy przetwarzające specyficzne dla ubikwityny (USP),1 białka wiążące aldehyd ubikwityny z domeną OTU oraz metaloenzymy zawierające domenę Jab1/Pad1/MPN. Spośród tych czterech rodzin, USP reprezentują najbardziej rozpowszechnione i reprezentowane enzymy deubikwitynujące w całej ewolucji. USP mają tendencję do uwalniania ubikwityny ze sprzężonego białka. Wykazują one podobne domeny katalityczne zawierające konserwowane pola Cys i His, ale rozbieżne N-końcowe i czasami C-końcowe rozszerzenia, które uważa się za funkcjonujące w rozpoznawaniu substratu, lokalizacji subkomórkowej i interakcjach białko-białko.
Poprzednio przypisany identyfikator białka Q8IUG6 został połączony z P51784. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
USP11 (Q8IUG6, 753-790)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego USP11.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhuan Zhou et al.
EBioMedicine, 15, 48-61 (2017-01-04)
The emerging regulatory role of deubiquitinases (DUBs) has been implicated in various fundamental processes and pathogenesis. To determine the pivotal role that DUBs play in mediating tumorigenesis, we have performed a non-biased screen of 67 human DUBs based on a