Merck
S6507
Supelco
Daminozide
Synonim(y):
Succinic acid mono(2,2-dimethylhydrazide)
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCH2CH2CONHN(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
Beilstein:
1863230
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
mp
162-164 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C)NC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-8(2)7-5(9)3-4-6(10)11/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,10,11)
Klucz InChI
NOQGZXFMHARMLW-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)