Kluczowe dokumenty
S5272
Sulfanitran
~85%
Synonim(y):
N4-Acetyl-N1-(4-nitrophenyl)sulfanilamide
About This Item
Polecane produkty
Próba
~85%
Postać
powder
kolor
yellow to greenish yellow
spektrum działania antybiotyku
neoplastics
Tryb działania
enzyme | interferes
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H13N3O5S/c1-10(18)15-11-4-8-14(9-5-11)23(21,22)16-12-2-6-13(7-3-12)17(19)20/h2-9,16H,1H3,(H,15,18)
Klucz InChI
GWBPFRGXNGPPMF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3