Merck
S4047
Sigma-Aldrich
Anti-S6 Kinase antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonim(y):
Anti-p70S6k
Wybierz wielkość
0.2 ML
2170,00 zł
2170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
0.2 ML
2170,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
2170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
whole antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
masa cząsteczkowa
antigen 70 kDa
zawiera
15 mM sodium azide
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using mouse NIH 3T3 fibroblast cell extract
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Kinazy S6 to kinazy białkowe Ser/Thr, które są zdolne do fosforylacji 40S rybosomalnego białka S6 w odpowiedzi na stymulację mitogenem. Kinaza S6 (p70s6k) jest aktywowana przez kinazę upstream, mTOR w odpowiedzi na składniki odżywcze i czynniki wzrostu. Kinaza S6 (p70s6k) jest krytycznym składnikiem regulacyjnym, a mTOR wraz z eukariotycznym czynnikiem inicjującym 4E (eIF4E) wiążącym białko 1 (4E-BP1) i kinazą S6 (p70s6k) prowadzi do zwiększonej biogenezy rybosomów, a tym samym translacji. Jako krytyczny składnik ma zdolność modyfikowania odpowiedzi komórkowej na dostępność składników odżywczych i czynników wzrostu, takich jak insulina i IGF-1, gdy mTOR jest przewlekle aktywny. W obecności nadmiaru i przewlekłej insuliny lub diety wysokotłuszczowej, kinaza S6 (p70s6k) reguluje poprzez pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego i konstytutywnie wyłącza reakcję komórek na insulinę. Tak więc mTOR poprzez kinazę S6 (p70s6k) odgrywa kluczową rolę w rozwoju insulinooporności i cukrzycy typu 2. Sygnalizacja mTOR poprzez kinazę p70S6 również napędza wzrost i proliferację komórek, raka i starzenie się.
Anti-S6 Kinase reaguje specyficznie z kinazą S6 (70 kDa) u ludzi, szczurów i myszy.
Specyficzność
Sekwencja peptydu immunizującego jest identyczna w szczurzym i mysim S6K.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 6-23 ludzkiej kinazy S6.
Zastosowanie
Przeciwciało przeciwko kinazie S6 może być stosowane do wykrywania przez immunoblotting w rozcieńczeniu roboczym 1:10 000 przy użyciu ekstraktu komórek mysich fibroblastów NIH 3T3. Wykrywanie za pomocą immunoblottingu przeprowadzono również w pierwotnych hodowlach mysich komórek glejowych i w linii komórkowej raka prostaty LnCAP.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Roberto Zoncu et al.
Nature reviews. Molecular cell biology, 12(1), 21-35 (2010-12-16)
In all eukaryotes, the target of rapamycin (TOR) signalling pathway couples energy and nutrient abundance to the execution of cell growth and division, owing to the ability of TOR protein kinase to simultaneously sense energy, nutrients and stress and, in
Jianying Guo et al.
Oncology letters, 22(2), 630-630 (2021-07-17)
Colorectal cancer (CRC) is the fourth most lethal cancer in the world. Heat shock protein 60 (HSP60), a mitochondrial chaperone that maintains mitochondrial proteostasis, is highly expressed in tumors compared with in paracancerous tissues, suggesting that high HSP60 expression benefits
W L See et al.
Oncogene, 29(12), 1720-1731 (2010-01-12)
The tumor suppressive activities of the Kip-family of cyclin-dependent kinase (cdk) inhibitors often go beyond their role directly regulating the cell cycle. In this study, we show that p27 enhances Rad51 accumulation during repair of double-strand DNA breaks. Progression of
Hongyu Zhou et al.
Current protein & peptide science, 11(6), 409-424 (2010-05-25)
The mammalian target of rapamycin (mTOR) has attracted substantial attention because of its involvement in a variety of diseases, such as cancer, cardiac hypertrophy, diabetes and obesity. Current knowledge indicates that mTOR functions as two distinct multiprotein complexes, mTORC1 and
Brendan D Manning
The Journal of cell biology, 167(3), 399-403 (2004-11-10)
Proper regulation of the phosphoinositide 3-kinase-Akt pathway is critical for the prevention of both insulin resistance and tumorigenesis. Many recent studies have characterized a negative feedback loop in which components of one downstream branch of this pathway, composed of the