Merck
S3000
Sigma-Aldrich
Dimethyl sebacate
≥95%
Synonim(y):
Decanedioic acid 1,10-dimethyl ester, Dimethyl decanedioate, NSC 9415, Sebacic acid dimethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OCO(CH2)8COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.30
Beilstein:
1785523
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95%
bp
158 °C/10 mmHg (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
gęstość
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C12H22O4/c1-15-11(13)9-7-5-3-4-6-8-10-12(14)16-2/h3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
ALOUNLDAKADEEB-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
314.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
157 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Determination of dimethylacrylic acid and its ethyl ester in the air of a work area].
N Ia Smoliar
Gigiena i sanitariia, (1)(1), 51-52 (1984-01-01)