Merck
S1314
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SERCa2 ATPase antibody produced in mouse
clone 2A7-A1, ascites fluid
Synonim(y):
Anty-ATP2B, Anty-DAR, Anty-DD, Anty-SERCA2
Wybierz wielkość
100 μL
2920,00 zł
2920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2920,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A7-A1, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen 110 kDa
zawiera
0.05% sodium azide
reaktywność gatunkowa
guinea pig, human, canine, mouse, rat, rabbit
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP2A2(488)
mouse ... Atp2a2(11938)
rat ... Atp2a2(29693)
Opis ogólny
SERCa2 ATPase (sarco/endoplasmic reticulum calcium-ATPase 2) jest również znana jako ATP2A2 (ATPase sarcoplasmic/endoplasmic reticulum Ca2+ transporting 2). Koduje SERCA2a i SERCA2b, które ulegają ekspresji we wszystkich tkankach. SERCA2a wykazuje wysoką ekspresję w sercu. SERCA2 znajduje się na ludzkim chromosomie 12q24.1.
Immunogen
canine cardiac sarcoplasmic reticulum vesicles
Zastosowanie
Przeciwciało anty-SERCa2 ATPase zostało użyte do western blottingu i immunocytochemii.
Działania biochem./fizjol.
Mutacja SERCA2 ATPazy (sarko/endoplazmatycznej retikulum wapnia-ATPazy 2) lub ATP2A2 (ATPazy sarkoplazmatycznej/endoplazmatycznej retikulum Ca2+ transportującej 2) powoduje dyskeratozę pęcherzykową. SERCA2a odgrywa główną rolę w kontrolowaniu poziomu Ca2+ w kardiomiocytach. Mutacja ATP2A2 może powodować chorobę Dariera (DD).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Modulation of sarcoplasmic reticulum Ca(2+)-ATPase by chronic and acute exposure to peroxynitrite
Gutierrez-Martin Y, et al.
European Journal of Biochemistry, 271(13), 2647-2657 (2004)
[Analysis of ATP2A2 gene mutations in a pedigree and a sporadic case with Darier disease]
Zhao X, et al.
Zhonghua yi xue yi chuan xue za zhi (Chinese Journal of Medical Genetics), 33(5), 641-644 (2016)
Clinical case of acral hemorrhagic Darier's disease is not caused by mutations in exon 15 of the ATP2A2 gene
Pecina-Slaus N, et al.
Collegium Antropologicum, 27(1), 125-133 (2003)
Hypoxia-driven sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2 (SERCA2) downregulation depends on low-density lipoprotein receptor-related protein 1 (LRP1)-signalling in cardiomyocytes
Revuelta-Lopez E, et al.
Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 85, 25-36 (2015)
Andrea Dörner et al.
Membranes, 11(11) (2021-11-28)
Reperfusion is the only feasible therapy following myocardial infarction, but reperfusion has been shown to damage mitochondrial function and disrupt energy production in the heart. Adenine nucleotide translocase 1 (ANT1) facilitates the transfer of ADP/ATP across the inner mitochondrial membrane;