Kluczowe dokumenty
RFA452411S-EP
Rotor for Eppendorf® 5424/5424R Centrifuges
FA-45-24-11-Special, aerosol tight, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
Synonim(y):
Pokrywa do rotora Eppendorf® FA-45-48-11
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
Produkt RFA452411S-EP nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Właściwości
lid
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor with PTFE-coating
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022653041 (NA)
Eppendorf® 5424700004 (EU)
Parametry
21,130 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5424/5424R
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)