RFA452411K-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-24-11-Kit (rotor with higher edge), aerosol-tight, to hold, 24 x spin columns, lid
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
lid
to hold 24 x spin columns
aerosol-tight
fixed angle rotor
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022654128 (NA)
Eppendorf® 5427752005 (EU)
Parametry
19,090 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5430/5430R
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)