Kluczowe dokumenty
RFA451811
Rotor do wirówek 632 5418/5418R
FA-45-18-11, aerosol tight, to hold, 18 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
Produkt RFA451811 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Właściwości
lid
to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022652061 (NA)
Eppendorf® 5418707005 (EU)
Parametry
16,873 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5418/5418R
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)