Kluczowe dokumenty
RAB1074
Sigma-Aldrich
Human PGRN ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Wybierz wielkość
96 WELLS
2600,00 zł
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
96 WELLS
2600,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.1 ng/ml
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... GRN(2896)
Opis ogólny
Ta para przeciwciał ELISA wykrywa ludzki PGRN. Inne gatunki nie zostały określone.
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Protokole.
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy. Wpisz słowo sample w polu tekstowym podanym dla numeru partii.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kai-Di Yang et al.
European journal of clinical microbiology & infectious diseases : official publication of the European Society of Clinical Microbiology, 39(12), 2405-2414 (2020-07-29)
Neonatal early-onset sepsis (EOS) is associated with high morbidity and mortality. Accurate early diagnosis is crucial for prompt treatment and a better clinical outcome. We aimed to identify new biomarkers for the diagnosis of EOS. A total of 152 neonates
Fengyun Wang et al.
Disease markers, 2018, 3729402-3729402 (2018-08-29)
Progranulin (PGRN), a novel peptide that has recently emerged as an important regulatory adipokine, is relevant to energy homeostasis and obesity in animals and adult humans. Little is known about its roles in children. The aim of the current study
Lianlian Liu et al.
BMC immunology, 21(1), 32-32 (2020-06-07)
Macrophage M1 polarization plays a pivotal role in inflammatory diseases. Progranulin (PGRN) has potential anti-inflammation action, however, the effect of PGRN on macrophage M1 polarization has been poorly studied. Our study aimed to investigate the effect of PGRN on lipopolysaccharide
Wonbeak Yoo et al.
Cell death & disease, 10(10), 758-758 (2019-10-09)
Progranulin (PGRN) is a cysteine-rich secreted protein expressed in endothelial cells, immune cells, neurons, and adipocytes. It was first identified for its growth factor-like properties, being implicated in tissue remodeling, development, inflammation, and protein homeostasis. However, these findings are controversial
Anfei Huang et al.
JCI insight, 4(17) (2019-09-06)
`NK cell-mediated regulation of antigen-specific T cells can contribute to and exacerbate chronic viral infection, but the protective mechanisms against NK cell-mediated attack on T cell immunity are poorly understood. Here, we show that progranulin (PGRN) can reduce NK cell