Kluczowe dokumenty
RAB1044
Sigma-Aldrich
Human FGF-17 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type plasma
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.25 ng/ml
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... FGF17(8822)
Opis ogólny
Ta para przeciwciał ELISA wykrywa ludzki FGF-17
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Protokole.
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy. Wpisz słowo sample w polu tekstowym podanym dla numeru partii.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kyu-Hyun Han et al.
International journal of stem cells, 12(2), 279-290 (2019-04-27)
Although it is well known that hypoxic culture conditions enhance proliferation of human mesenchymal stem cells, the exact mechanism is not fully understood. In this study, we investigated the effect of fibroblast growth factor (FGF)-17 from hypoxic human Wharton's Jelly-derived