RAB0777
Mouse Parn / Poly(A)-specific Ribonuclease PARN ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatants
Wybierz wielkość
2600,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2600,00 zł
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 35 pg/mL
standard curve range: 40.96-10000 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Parn(74108)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Inne uwagi
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)