Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 96 wells | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
sample type plasma
sample type serum
2760,00 zł
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.32 ng/mL
standard curve range: 0.328-80 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TLR2(7097)
Powiązane kategorie
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| Gene Information human ... TLR2(7097) | Gene Information human ... TLR4(7099) | Gene Information human ... TNFRSF13B(23495) | Gene Information human ... TREM2(54209) |
| assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% |
| input sample type cell culture supernatant(s) | input sample type cell culture supernatant(s) | input sample type plasma | input sample type serum sample(s) |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| packaging kit of 96 wells (12 strips x 8 wells) | packaging kit of 96 wells (12 strips x 8 wells) | packaging kit of 96 wells (12 strips x 8 wells) | packaging kit of 96 wells (12 strips x 8 wells) |
General description
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| RAB0744-1KT | 04061835165278 |