Kluczowe dokumenty
RAB0733
Sigma-Aldrich
Human FRZB / Secreted Frizzled-related Protein 3 ELISA Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 190 pg/mL
standard curve range: 187.5-12000 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... FRZB(2487)
Opis ogólny
The antibody pair provided in this kit recognizes human Secreted Frizzled-related Protein 3.
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thaddaeus Kwan et al.
Scientific reports, 10(1), 16679-16679 (2020-10-09)
Skeletal muscle and the neuromuscular junction are the earliest sites to manifest pathological changes in amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Based on prior studies, we have identified a molecular signature in muscle that develops early in ALS and parallels disease progression.