Kluczowe dokumenty
RAB0542
Sigma-Aldrich
Human IL13RA2 / Interleukin-13 Receptor Subunit Alpha-2 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 0.4 ng/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL13RA2(3598)
Opis ogólny
The antibody pair provided in this kit detects Human Interleukin-13 Receptor Subunit Alpha-2 in serum, plasma, cell culture supernatants, and urine.
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Inne uwagi
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sonakshi Bhattacharjee et al.
Cell reports, 28(1), 231-244 (2019-07-04)
Helicobacter pylori chronically colonizes the stomach and is strongly associated with gastric cancer. Its concomitant occurrence with helminths such as schistosomes has been linked to reduced cancer incidence, presumably due to suppression of H. pylori-associated pro-inflammatory responses. However, experimental evidence in