RAB0348
Phospho-Erk1 (pThr202 / pTyr204) + Erk2(pTyr185/187) ELISA Kit
for detection of phospho-erk1 and phospho-erk2 in human, mouse or rat cell and tissue lysates
About This Item
Polecane produkty
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... MAPK3(5595)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)