Merck
RAB0289
Sigma-Aldrich
Mouse IL-21 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
Wybierz wielkość
1 KIT
2320,00 zł
2320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
2320,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
2320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 6 pg/mL
standard curve range: 8.19-2000 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Il21(60505)
Opis ogólny
Zestaw Mouse IL-21 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) to test immunoenzymatyczny in vitro do ilościowego pomiaru mysiej IL-21 w surowicy, osoczu, supernatantach hodowli komórkowych i moczu.
Immunogen
Rekombinowana mysia IL-21
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy.
Wpisz słowo sample w polu tekstowym przeznaczonym na numer partii.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Karta charakterystyki
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sheng Cheng et al.
International journal of clinical and experimental medicine, 7(10), 3202-3208 (2014-11-25)
Asthma is characterized by airway inflammation, mucus overproduction, and airway hyperreactivity. Cytokines, especially T helper 2-derived cytokines interleukin (IL)-4, IL-5, and IL-13, are involved in the pathogenesis of asthma. IL-21 has a variety of effects on the immune system. However
Mohan S Maddur et al.
Nature communications, 5, 4092-4092 (2014-06-10)
Dendritic cells (DCs) play a critical role in immune homeostasis by regulating the functions of various immune cells, including T and B cells. Notably, DCs also undergo education on reciprocal signalling by these immune cells and environmental factors. Various reports
Li Wang et al.
The Journal of rheumatology, 41(9), 1781-1792 (2014-07-17)
To elucidate the potential role of follicular helper T cells (TFH) and interleukin 10 (IL-10)+ B cells in the development of systemic lupus erythematosus (SLE). The numbers of peripheral blood CD27+, CD38+, CD86+, CD95+, IL-10+ B cells, and inducible T