RAB0137
Rat Thymus Chemokine-1 / CXCL7 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
Synonim(y):
TCK-1
About This Item
Polecane produkty
reaktywność gatunkowa
rat
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 80 pg/mL
standard curve range: 68.59-50000 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
rat ... Ppbp(246358)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials