Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
2410,00 zł
Quality Level
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 15 pg/mL
standard curve range: 8.2-2000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Cxcl10(15945)
Powiązane kategorie
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse |
| input sample type serum | input sample type cell culture supernatant(s) | input sample type serum | input sample type serum |
| assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% |
| Gene Information mouse ... Cxcl10(15945) | Gene Information mouse ... Cxcl16(58191) | Gene Information mouse ... Cxcl1(14825) | Gene Information mouse ... Xcl1(16963) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| packaging kit of 96 wells (12 strips x 8 wells) | packaging kit of 96 wells (12 strips x 8 wells) | packaging kit of 96 wells (12 strips x 8 wells) | packaging kit of 96 wells (12 strips x 8 wells) |
General description
Immunogen
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| RAB0120-1KT | 04061835548477 |