Merck
RAB0039
Sigma-Aldrich
Cholecystokinin EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Synonim(y):
CCK
Wybierz wielkość
1 KIT
2460,00 zł
2460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
2460,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
NACRES:
NA.32
2460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CCK(885)
Opis ogólny
Cholecystokinina (CCK) należy do rodziny hormonów żołądkowo-jelitowych.[1] Jest to hormon neuropeptydowy i neuroprzekaźnik zwykle obecny w przewodzie pokarmowym i ośrodkowym układzie nerwowym (OUN).[2] Jest produkowany przez neurony,[3] i komórki endokrynne.[4]
Immunogen
Cholecystokinina (CCK), syntetyczny peptyd
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Działania biochem./fizjol.
Funkcje cholecystokininy (CCK) obejmują działanie troficzne na trzustkę, skurcz pęcherzyka żółciowego, ruchliwość jelit,[3] i wypróżnienia.[4] Odgrywa rolę w różnych zaburzeniach neuropsychiatrycznych i neurologicznych.[3] CCK jest peptydem sytości i reguluje apetyt na krótki czas.[5] Nadprodukcja CCK jest widoczna w przerzutowych nowotworach endokrynologicznych, a zatem jest rozpoznawana jako marker diagnostyczny.[6]
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABHRP3HRP-StreptavidinKarta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cholecystokinin in plasma predicts cardiovascular mortality in elderly females
Goetze JP, et al.
International Journal of Cardiology, 209, 37-41 (2016)
Cholecystokinin: A multi-functional molecular switch of neuronal circuits
Lee SY and Soltesz I
Developmental neurobiology, 71(1), 83-91 (2011)
Regulation of Gastrointestinal Mucosal Growth (2010)
Postprandial profiles of CCK after high fat and high carbohydrate meals and the relationship to satiety in humans
Gibbons C, et al.
Peptides, 77, 3-8 (2016)
L I Larsson et al.
Brain research, 165(2), 201-218 (1979-04-13)
Immunocytochemistry and radioimmunochemistry demonstrate the occurrence of the gastrointestinal hormone cholecystokinin (CCK) in both the central and peripheral nervous system of the guinea pig. CCK nerves are particularly numerous in the neocortex, the hippocampus, the amygdaloid nuclei, the hypothalamus, the