Kluczowe dokumenty
RA2VC-EP
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
swing-out rotor, A-2-VCm non aerosol tight
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
Produkt RA2VC-EP nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Właściwości
skirt
to hold 2 x MTP or skirted PCR plates (max height 27 mm)
to hold 2 x deepwell plates (max height 27 mm)
A-2-VCm non aerosol tight
swing-out rotor
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022822241 (North America)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)