Kluczowe dokumenty
R9157
Ro 4-1284
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Hydroxy-2-ethyl-3-isobutyl-9,10-dimethoxy-1,2,3,4,5,6,7-hexahydrobenzo[a]chinolizine
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
rozpuszczalność
DMSO: 16 mg/mL
inicjator
Roche
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC1(O)CC2N(CCc3cc(OC)c(OC)cc23)CC1CC(C)C
InChI
1S/C21H33NO3/c1-6-21(23)12-18-17-11-20(25-5)19(24-4)10-15(17)7-8-22(18)13-16(21)9-14(2)3/h10-11,14,16,18,23H,6-9,12-13H2,1-5H3
Klucz InChI
TUNMGCULOKMBNJ-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)