Kluczowe dokumenty
R8154
Monoclonal Anti-RAP1 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 4C8/1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-TERF2-Interacting Protein, Anti-TERF2IP
Wybierz wielkość
1830,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1830,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4C8/1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~47 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~2 mg/mL
metody
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using HeLa total cell extract.
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TERF2IP(54386)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)