Kluczowe dokumenty
R6391
Sigma-Aldrich
Unwire full racks, polyketone
Holds 40 x 25-mm tubes, white
Synonim(y):
moulded rack, test tube rack
Wybierz wielkość
1 EA
142,00 zł
142,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
142,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
142,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polyketone
Właściwości
Holds 40 x 25-mm tubes
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 5970-0025
dł. × szer. × wys.
300 mm × 121 mm × 92 mm
kolor
white
Opis ogólny
Molded of durable polyketone. Unwire test tube racks have no coating that can chip or peel and permit corrosion. Excellent replacement for wire racks; withstands most lab chemicals. Excellent thermal properties and won′t get brittle in freezers. Grid design allows tubes to be tipped from side to side for clearly marking position. These racks will not float in water baths.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Unwire is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)