Kluczowe dokumenty
R417-500
Sigma-Aldrich
Rat Osteoblasts Growth Medium (500ml)
Wybierz wielkość
1 EACH
969,00 zł
969,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
969,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
969,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Formularz
liquid
Poziom jakości
okres trwałości
6 mo.
producent / nazwa handlowa
Cell Applications, Inc
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
All-in-one ready-to-use media
Jakość
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Uwaga dotycząca przygotowania
contained in protocol
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)