R3025
Anti-Rho-GDI antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution, ~1 mg/mL
Synonim(y):
Anti-GDIA1, Anti-HEL-S-47e, Anti-NPHS8, Anti-RHOGDI, Anti-RHOGDI-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~28 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, bovine, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 4 μg using 500 μg of Jurkat RIPA lysate
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using RIPA lysates from human HL-60, HeLa, Hs294T, Jurkat and murine 3T3/NIH cells and mouse 3T3/A31
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARHGDIA(396)
mouse ... Arhgdia(192662)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1