Merck
R1653
Sigma-Aldrich
Anti-RAD50 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, ammonium sulfate suspension
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
ammonium sulfate suspension
masa cząsteczkowa
antigen 154 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rodent
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAD50(10111)
mouse ... Rad50(19360)
rat ... Rad50(64012)
Immunogen
a synthetic peptide corresponding to human RAD50 (amino acids 712-727) conjugated to BSA.
Zastosowanie
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rajkumar Singh Kalra et al.
Journal of ovarian research, 6(1), 66-66 (2013-09-21)
Earlier, proteomic profiling of a Serous Ovarian Carcinoma (SeOvCa) progression model in our lab had identified significantly enriched expression of three double-strand break (DSB) -repair proteins viz. RAD50, NPM1, and XRCC5 in transformed cells over pre-transformed, non-tumorigenic cells. Analysis of