R106-05A
Fibroblasty skóry szczura: RDF, dorosłe
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat dermis
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 500,000 cells
producent / nazwa handlowa
Cell Applications, Inc
tryb wzrostu
Adherent
morfologia
Fibroblast
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
RDF firmy Cell Applications, Inc. zostały wykorzystane w allogenicznych przeszczepach protetycznych, wykazując lepszą epitelizację, organizację kolagenu i szybszą regenerację (Nomoto, 2012), w badaniu inżynierii arkuszy komórkowych, w którym arkusz fibroblastów skórnych został przeszczepiony do uszkodzonej wątroby w allogenicznym modelu szczura w celu promowania migracji komórek progenitorowych wątroby i szybszego gojenia (Muraoka, 2013) oraz jako kontrola w inżynierii tkanek serca (Serrao, 2012).
Pochodzenie linii komórkowej
Zastosowanie
Komponenty
Jakość
Uwaga dotycząca przygotowania
- 1. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej dla fibroblastów szczurzych zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
- Może być hodowany przez co najmniej 8 podwojeń populacji
Rutyna subkultury
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)