QTLSD
Erlich test reagent for LSD and psilocybin
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
Zastosowanie
Reagent for presumptive color assay of LSD and psilocybin.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Johns, S.H., et al.
Journal of Forensic Sciences, 24, 631-631 (1979)