Merck
PZ0334
Sigma-Aldrich
PF-06422913
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-Methyl-6-(2-pyridinylmethoxy)-3-[4-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]prazine, PF06422913
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H13F3N6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.33
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CN1N=C(C2=C(C(F)(F)F)C=CN=C2)C3=NC=C(OCC4=CC=CC=N4)N=C31
InChI
1S/C18H13F3N6O/c1-27-17-16(15(26-27)12-8-22-7-5-13(12)18(19,20)21)24-9-14(25-17)28-10-11-4-2-3-6-23-11/h2-9H,10H2,1H3
Klucz InChI
UHUFBNVEMLJTKS-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
PF-06422913 jest aktywnym doustnie, silnym i selektywnym metabotropowym modulatorem allosterycznym receptora glutaminianu 5 (mGluR5).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)