Merck
PZ0231
Sigma-Aldrich
PF-06462894
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6(R)-(2,2-Dimethyl-propyl)-2-(pyridin-2-ylmethoxy)-6,7-dihydro-9H-pyrimido[2,1-c][1,4]oxazin-4-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H23N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O=C1C=C(OCC2=NC=CC=C2)N=C3COC[C@@H](CC(C)(C)C)N31
InChI
1S/C18H23N3O3/c1-18(2,3)9-14-11-23-12-15-20-16(8-17(22)21(14)15)24-10-13-6-4-5-7-19-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3/t14-/m1/s1
Klucz InChI
QDIYOEYPJWXMRN-CQSZACIVSA-N
Działania biochem./fizjol.
PF-06462894 is a muscarinic metabotropic receptor mGluR5 ligand.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gopinath S Palanisamy et al.
Toxicologic pathology, 43(7), 995-1003 (2015-06-11)
Three orally administered metabotropic glutamate receptor 5 (mGluR5) negative allosteric modulators caused skin lesions consistent with delayed type-IV hypersensitivity in cynomolgus macaques in 2- and 12-week toxicity studies. Several monkeys developed macroscopic skin lesions in multiple locations after 8 to