Merck
PZ0131
Sigma-Aldrich
PF-998425
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-((1R,2R)-2-Hydroxycyclohexyl)-2(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14F3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
DMSO: ≥10 mg/mL
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O[C@@H]1CCCC[C@@H]1c2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H14F3NO/c15-14(16,17)12-7-9(5-6-10(12)8-18)11-3-1-2-4-13(11)19/h5-7,11,13,19H,1-4H2/t11-,13-/m1/s1
Klucz InChI
MENRRRXHFQYXDW-DGCLKSJQSA-N
Działania biochem./fizjol.
PF-998425 is a novel, nonsteroidal androgen receptor antagonist.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.