Merck
PRS4343
Sigma-Aldrich
Anti-CDNF (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ARMET-like 1, Anti-ARMETL1, Anti-Arginine-rich, Anti-Arginine-rich, mutated in early stage tumors-like 1, Anti-Conserved dopamine neurotrophic factor, Anti-Mutated in early stage tumors-like 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
a 9 amino acid peptide from near the carboxy-terminus of human CDNF.
Powiązanie
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4343.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Leonardo Maciel et al.
Journal of the American Heart Association, 10(1), e019685-e019685 (2020-12-30)
Background CDNF (cerebral dopamine neurotrophic factor) belongs to a new family of neurotrophic factors that exert systemic beneficial effects beyond the brain. Little is known about the role of CDNF in the cardiac context. Herein we investigated the effects of