Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 555,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8BrN5OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
555,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1nc(OCc2cc(Br)cs2)c3nc[nH]c3n1
InChI
1S/C10H8BrN5OS/c11-5-1-6(18-3-5)2-17-9-7-8(14-4-13-7)15-10(12)16-9/h1,3-4H,2H2,(H3,12,13,14,15,16)
InChI key
JUJPKFNFCWJBCX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lomeguatrib is a highly potent inactivator of O(6)-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT), a DNA repair protein which can confer resistance to some cancer chemotherapeutics, in particular the DNA alkylating agents such as Temozolomide, DTIC, Carmustine, etc. Lomeguatrib is a highly potent inactivator of MGMT and can be used to further investigate mechanisms of resistance. It is a potent irreversible inactivator of all mammalian O6-alkylguanine-DNA-alkyltransferases, so far tested with nanomolar activity in vitro and in vivo.
Lomeguatrib is a highly potent irreversible inactivator of O(6)-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility H2O: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?