Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
PLA0261
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-BRD2 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonim(y):
D6S113E, FSH, FSRG1, KIAA9001, NAT, O27.1.1, RING3, RNF3, naprawdę interesujący nowy gen 3 białka, żeński sterylny gen związany z homeotyką 1
Wybierz wielkość
100 μL
1690,00 zł
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1690,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:100-1:500
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nr dostępu
NP_005095.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rabbit ... BRD2(6046)
Immunogen
Epitop rozpoznawany przez PLA0261 mapuje się do regionu między resztami 675 i 725 ludzkiej bromodomeny zawierającej 2 przy użyciu numeracji podanej we wpisie NP_005095.1 (GeneID 6046).
Postać fizyczna
Sól fizjologiczna buforowana tris-buforem zawierająca 0,1% BSA zawierająca 0,09% azydku sodu
Inne uwagi
BRD2 (bromodomain-containing 2) jest kinazą aktywowaną mitogenami jądrowymi, która odgrywa rolę w transkrypcji genów regulowanych cyklem komórkowym, działając jako białko adapterowe, które rekrutuje E2F i czynniki remodelujące chromatynę do elementów odpowiedzi E2F.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)