Kluczowe dokumenty
PLA0017
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-SMC1 Antibody, Affinity Purified
Synonim(y):
Białko SMC 1A, CDLS2, DXS423E, KIAA0178, SB1.8, SMC-1-alfa, SMC-1A, SMC1, SMC1 (strukturalne utrzymanie chromosomów 1; drożdże) - podobny do 1, SMC1 strukturalne utrzymanie chromosomów 1-podobnych 1 (drożdże), SMC1L1, SMC1alfa, Smcb, segregacja chromosomów mitotycznych 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunohistochemistry: 1:2,000-1:10,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
nr dostępu
NP_006297.2
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rabbit ... SMC1(8243)
Immunogen
Epitop rozpoznawany przez PLA0017 mapuje się do regionu między resztą 1175 a C-końcem ludzkiego strukturalnego utrzymania chromosomów 1 przy użyciu numeracji podanej we wpisie NP_006297.2 (GeneID 8243).
Postać fizyczna
Bufor tris-cytrynian/fosforanowy, pH 7-8, zawierający 0,09% azydku sodu
Inne uwagi
Białka strukturalnego utrzymania chromosomów (SMC) są częścią wielopodjednostkowych kompleksów kohezyny i kondensyny, które odgrywają kluczową rolę w organizacji chromosomów, segregacji, regulacji genów i naprawie DNA. Podstawowy kompleks kohezyny obejmuje heterodimer SMC1 i SMC3, który działa poprzez tworzenie struktury podobnej do pierścienia, która utrzymuje razem chromatydy siostrzane. Kohezyna jest ważna dla separacji i segregacji chromatyd siostrzanych podczas mitozy i mejozy, a także odgrywa rolę w naprawie pęknięć dwuniciowych poprzez rekombinację homologiczną.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)