Informacje o tej pozycji
immunoprecipitation (IP)
western blot
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Nazwa produktu
Rabbit anti-14-3-3 Sigma Antibody, Affinity Purified, Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: 1:2,000-1:10,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
accession no.
NP_006133.1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... SFN(2810)
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
General description
Immunogen
Other Notes
Physical form
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?