stężenie
4 ×
kompatybilność
for use with Sigma-Aldrich TruPAGE™ Precast Gels
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Informacje prawne
produkt powiązany
skonfigurowane dla
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)