Kluczowe dokumenty
P8624
Pirarubicin
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
THP
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
powder
rozpuszczalność
ethanol: soluble 25 mg/mL
spektrum działania antybiotyku
neoplastics
Tryb działania
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](OC6CCCCO6)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
InChI
1S/C32H37NO12/c1-14-31(45-21-8-3-4-9-42-21)17(33)10-22(43-14)44-19-12-32(40,20(35)13-34)11-16-24(19)30(39)26-25(28(16)37)27(36)15-6-5-7-18(41-2)23(15)29(26)38/h5-7,14,17,19,21-22,31,34,37,39-40H,3-4,8-13,33H2,1-2H3/t14-,17-,19-,21?,22-,31+,32-/m0/s1
Klucz InChI
KMSKQZKKOZQFFG-NCXNULAVSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3