Kluczowe dokumenty
P6210
Pyrantel pamoate
BioXtra
Synonim(y):
1-Methyl-2-(2-[2-thienyl]ethenyl)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine compound with 4,4′-methylenebis(3-hydroxy-2-naphthoic acid), Pyrantel embonate
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
BioXtra
Formularz
powder
zanieczyszczenia
<0.0005% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
pozostałość po prażeniu
<0.5%
ślady kationów
Al: <0.0005%
Ca: <0.002%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.001%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
Na: <0.01%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
spektrum działania antybiotyku
parasites
Tryb działania
enzyme | inhibits
ciąg SMILES
CN1CCCN=C1\C=C\c2cccs2.OC(=O)c3cc4ccccc4c(Cc5c(O)c(cc6ccccc56)C(O)=O)c3O
InChI
1S/C23H16O6.C11H14N2S/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;1-13-8-3-7-12-11(13)6-5-10-4-2-9-14-10/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);2,4-6,9H,3,7-8H2,1H3/b;6-5+
Klucz InChI
AQXXZDYPVDOQEE-MXDQRGINSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?