Merck
P4277
Supelco
(R)-(+)-1-Phenylethanol
Synonim(y):
(+)-Methyl phenyl carbinol, (R)-(+)-α-Methylbenzyl alcohol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.16
Beilstein:
2039798
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
tw
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
gęstość
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m1/s1
Klucz InChI
WAPNOHKVXSQRPX-SSDOTTSWSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sachiko Sugimoto et al.
Phytochemistry, 108, 189-195 (2014-12-03)
Three aromatic glycosides (1-3), two sulfur and nitrogen-containing compound glucosides (4, 5), and one flavonoid glycoside (6) were isolated from the leaves of Ixora undulata. Their structures were established by extensive 1D, 2D NMR, and HRESIMS experiments, and structure 4