Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 455,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
455,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
KL001, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N(CC(O)C[n]2c3c(c4c2cccc4)cccc3)Cc1[o]ccc1)C
InChI
1S/C21H22N2O4S/c1-28(25,26)22(15-17-7-6-12-27-17)13-16(24)14-23-20-10-4-2-8-18(20)19-9-3-5-11-21(19)23/h2-12,16,24H,13-15H2,1H3
InChI key
OQAFDLPAPSSOHY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
KL001 stabilizes cryptochrome (CRY), preventing ubiquitin-dependent degradation.
KL001 stabilizes cryptochrome (CRY), preventing ubiquitin-dependent degradation. CRY proteins are part of a feedback loop, acting as transcription repressors to inhibit CLOCK-BMAL1 components of the circadian clock. KL001 stabilization of CRY proteins results in lengthening of the circadian period, and also inhibited glucagon-induced gluconeogenesis in primary hepatocytes. Other compounds affecting circadian rhythms include Casein kinase I (CKI) inhibitors such as longdaysin (Sigma Prod. No. SML0127) and synthetic ligands for the nuclear receptors REV-ERB such as SR8278 (Sigma Prod. No. S9576), but KL001 appears to be the first small molecule that specifically acts on CRY proteins.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: >5 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?