Kluczowe dokumenty
P2922
Endoproteinase Glu-C from Staphylococcus aureus V8
Type XVII-B, lyophilized powder, 500-1,000 units/mg solid
Synonim(y):
V8 Protease
Wybierz wielkość
357,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
357,00 zł
Polecane produkty
typ
Type XVII-B
Poziom jakości
Formularz
lyophilized powder
aktywność właściwa
500-1,000 units/mg solid
masa cząsteczkowa
29 kDa
oczyszczone przez
chromatography
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2 ... sspA(1003044)
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.