Merck
P2672
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) diglycidyl ether
~75%
Synonim(y):
Diepoxy PEG, PEG diglycidyl ether, Polyoxyethylene bis(glycidyl ether)
About This Item
Wzór liniowy:
C3H5O2-(C2H4O)n-C3H5O
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161900
opis
non-ionic
Próba
~75%
gęstość
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
Uwaga dotycząca przygotowania
Prepared from PEG with an average molecular weight of 3,350
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3