OH30467761
Ohaus® Compass Energy Efficient Portable Balance
Model CX5200P, weighing capacity 5200 g, resolution: 1 g, AC/DC input 120 V
Synonim(y):
bilans podróży, ruchoma waga, waga, waga laboratoryjna, waga przenośna
About This Item
Polecane produkty
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CE compliant
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30467761
zakres pomiaru nośności
5200 g, resolution: 1 g
Szer. szalki × dł.
14.2 cm × 12.8 cm
moc baterii
alkaline, 1000 hr life
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)