Kluczowe dokumenty
OH30430024
Ohaus® Pioneer® Precision Balance
Model PX4201M, weighing capacity 4200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30430024
zakres pomiaru nośności
4200 g, resolution: 0.1 g
śr. szalki
18 cm
Opis ogólny
Pioneer PX łączy w sobie podstawowe funkcje ważenia z konkurencyjną wydajnością, oferując wysoką dokładność i powtarzalność w zastosowaniach laboratoryjnych, przemysłowych i edukacyjnych. PX jest przystępny cenowo i intuicyjnie zaprojektowany do inteligentnej obsługi z wyświetlaczem w drugiej linii dla dodatkowych informacji oraz łącznością USB i RS232 dla łatwej komunikacji.
Zastosowanie
Ważenie podstawowe, liczenie części, ważenie procentowe, ważenie zwierząt, określanie gęstości
Cechy i korzyści
Wybierane przez użytkownika filtry środowiskowe i ustawienia jasności, automatyczne tarowanie, automatyczne przyciemnianie, wybierane przez użytkownika punkty kalibracji zakresu, blokada oprogramowania i menu resetowania, wybierane przez użytkownika ustawienia komunikacji i opcje drukowania danych, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektu i użytkownika, wskaźnik przeciążenia / niedociążenia oprogramowania, wskaźnik stabilności, cztery języki obsługi
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Pioneer is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)