OH30429807
Ohaus® Pioneer® Precision Balance
Model PX3202, weighing capacity 3200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Synonim(y):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Polecane produkty
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30429807
zakres pomiaru nośności
3200 g, resolution: 0.01 g
śr. szalki
18 cm