Kluczowe dokumenty
OH30241169
1488 Analizator moczu MB120
Model MB120, weighing capacity 120 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 210 - 2310 V, Schuko plug
Synonim(y):
Ohaus® Moisture Analyzer
About This Item
Kod UNSPSC:
41111500
NACRES:
NB.13
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30241169
zakres pomiaru nośności
120 g, resolution: 0.001 g
śr. szalki
Opis ogólny
Połączenie szybkości i precyzji w jednej wagosuszarce
Zastosowanie
Procentowe oznaczanie wilgotności, procentowe oznaczanie ciał stałych, ważenie
Cechy i korzyści
Kolorowy ekran dotykowy z intuicyjną nawigacją opartą na ikonach Technologia szybkiego ogrzewania halogenowego zapewnia równomierne suszenie w celu uzyskania precyzyjnych i powtarzalnych wyników.
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)