Kluczowe dokumenty
OH30078077
Ohaus® Explorer® Precision Balance
Model EX35001-GB, weighing capacity 35000 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 210 - 2310 V, UK plug
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30078077
zakres pomiaru nośności
35000 g, resolution: 0.1 g
Szer. szalki × dł.
31.1 cm × 37.7 cm
Opis ogólny
Seria wag precyzyjnych OHAUS Explorer łączy w sobie nowoczesne funkcje i elementy konstrukcyjne, oferując niezrównaną funkcjonalność w linii wysokowydajnych wag niespotykanych na rynku. Te inteligentne i intuicyjne wagi upraszczają nawet najbardziej złożone pomiary laboratoryjne.
Zastosowanie
Ważenie, liczenie części, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, ważenie zwierząt/ dynamiczne, napełnianie, sumowanie/statystyka, recepturowanie, ważenie różnicowe, określanie gęstości, utrzymywanie wartości szczytowej, kalkulacja kosztów składników, regulacja pipet, SQC, statystyka
Cechy i korzyści
Wybierane filtry środowiskowe, automatyczne tarowanie, wybierane przez użytkownika punkty kalibracji zakresu, blokada oprogramowania i menu resetowania, wybierane przez użytkownika ustawienia komunikacji i opcje drukowania danych, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektu i użytkownika, automatyczny tryb gotowości, do 14 języków obsługi
Informacje prawne
Explorer is a registered trademark of Ohaus Corp.
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)